주요 문서
ADVH7F3817AA
AChemBlock
ethyl 2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenylamino)pyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.71
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H11ClF3N3O2/c1-2-23-12(22)10-7-19-13(15)21-11(10)20-9-5-3-4-8(6-9)14(16,17)18/h3-7H,2H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
PTCWXLQRYWZZJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51020-ethyl-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxylate.html
Synonym
ethyl 2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51020-ethyl-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)