주요 문서
ADVH7F38173D
AChemBlock
methyl 3-methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-7-3-8(4-7,5-7)6(9)10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OSKWOYVMQBXOHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p45163-methyl-3-methylbicyclo-1-1-1-pentane-1-carboxylate.html
Synonym
methyl 3-methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45163-methyl-3-methylbicyclo-1-1-1-pentane-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)