주요 문서
ADVH7F380E35
AChemBlock
Methyl 1-amino-1-cycloheptanecarboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.7
MDL number:
Iupac Name
methyl 1-aminocycloheptanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-8(11)9(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChI key
DUVCCEMTDGDVRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35070-methyl-1-amino-1-cycloheptanecarboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 1-aminocycloheptane-1-carboxylate hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35070-methyl-1-amino-1-cycloheptanecarboxylate-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)