Iupac Name
2-benzyl-1-methylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-14-8-7-13-10-12(14)9-11-5-3-2-4-6-11;;/h2-6,12-13H,7-10H2,1H3;2*1H
InChI key
XRCPLNRKBQZZED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Brown Semi-Solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41906-1-methyl-2-phenylmethyl-piperazine-dihydrochloride.html
Synonym
2-benzyl-1-methylpiperazine dihydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41906-1-methyl-2-phenylmethyl-piperazine-dihydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.