주요 문서
ADVH7F380B9E
AChemBlock
1-[2-(Carboxymethyl)benzyl]-4-methylpiperazin dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
321.25
MDL number:
Iupac Name
2-(2-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2O2.2ClH/c1-15-6-8-16(9-7-15)11-13-5-3-2-4-12(13)10-14(17)18;;/h2-5H,6-11H2,1H3,(H,17,18);2*1H
InChI key
SPVRMAVKUKLOGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p43099-1-2-carboxymethyl-benzyl-4-methylpiperazin-dihydrochloride.html
Synonym
2-(2-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenyl)acetic acid dihydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p43099-1-2-carboxymethyl-benzyl-4-methylpiperazin-dihydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)