주요 문서
ADVH7F380B28
AChemBlock
4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.3
MDL number:
Iupac Name
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-14-7-2-8-15(10-9-14)12-5-3-11(13)4-6-12/h3-6H,2,7-10,13H2,1H3
InChI key
FMLOSYIZNDLWOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39656-4-4-methyl-1-4-diazepan-1-yl-aniline.html
Synonym
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39656-4-4-methyl-1-4-diazepan-1-yl-aniline.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)