Iupac Name
methyl 1-amino-4-methoxycyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-12-7-3-5-9(10,6-4-7)8(11)13-2;/h7H,3-6,10H2,1-2H3;1H
InChI key
XLMIJTWFQOPHSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38420-methyl-1-amino-4-methoxycyclohexanecarboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 1-amino-4-methoxycyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38420-methyl-1-amino-4-methoxycyclohexanecarboxylate-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.