주요 문서
ADVH7F380581
AChemBlock
3-(3-Methylphenoxy)-pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.71
MDL number:
Iupac Name
3-(3-methylphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-9-3-2-4-10(7-9)13-11-5-6-12-8-11;/h2-4,7,11-12H,5-6,8H2,1H3;1H
InChI key
ABOQGEAVFSGTCW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(m-tolyloxy)pyrrolidine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)