주요 문서
ADVH7F380446
AChemBlock
4'-Fluoro-biphenyl-4-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.24
MDL number:
Iupac Name
(4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H12FN/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-8H,9,15H2
InChI key
BGOOSUGWQICZRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36107-4-fluoro-biphenyl-4-methanamine.html
Synonym
(4'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methanamine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36107-4-fluoro-biphenyl-4-methanamine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)