주요 문서
ADVH7F3802F3
AChemBlock
Cbz-L-Leucinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.33
MDL number:
Iupac Name
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-11(2)8-13(9-16)15-14(17)18-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13,16H,8-10H2,1-2H3,(H,15,17)/t13-/m0/s1
InChI key
YGARWTHXCINBQM-ZDUSSCGKSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html
Synonym
benzyl (S)-(1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl)carbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p37016-cbz-l-leucinol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)