주요 문서
ADVH7F37FC5A
AChemBlock
6-((piperidin-1-yl)methyl)pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.73
MDL number:
Iupac Name
6-(piperidin-1-ylmethyl)nicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c15-12(16)10-4-5-11(13-8-10)9-14-6-2-1-3-7-14;/h4-5,8H,1-3,6-7,9H2,(H,15,16);1H
InChI key
CBUPFBSVDIERQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32056-6-piperidin-1-yl-methyl-pyridine-3-carboxylic-acid-hydrochloride.html
Synonym
6-(piperidin-1-ylmethyl)nicotinic acid hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32056-6-piperidin-1-yl-methyl-pyridine-3-carboxylic-acid-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)