주요 문서
ADVH7F37E3D5
AChemBlock
tert-Butyl 3-fluoro-4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-nitrosopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17FN2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-5-4-8(12-15)7(11)6-13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
RVNQJRUANXVYIM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23909-tert-butyl-3-fluoro-4-hydroxyimino-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3-fluoro-4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23909-tert-butyl-3-fluoro-4-hydroxyimino-piperidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)