주요 문서
ADVH7F37E26E
AChemBlock
3-Methyl-3-oxetaneethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.64
MDL number:
Iupac Name
2-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(2-3-7)4-8-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI key
QLGDSEKGFJAKTK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/m23052-3-methyl-3-oxetaneethanamine-hydrochloride.html
Synonym
2-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23052-3-methyl-3-oxetaneethanamine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)