주요 문서
ADVH7F37E238
AChemBlock
1-(4-Fluorobenzyl)cyclohexanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.29
MDL number:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17FO2/c15-12-6-4-11(5-7-12)10-14(13(16)17)8-2-1-3-9-14/h4-7H,1-3,8-10H2,(H,16,17)
InChI key
DPBLBGYOIQOWEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m22781-1-4-fluorobenzyl-cyclohexanecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(4-fluorobenzyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22781-1-4-fluorobenzyl-cyclohexanecarboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)