주요 문서
ADVH7F37D6D1
AChemBlock
1-N-Boc-4-fluoropiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18FNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DJLUMPJNBNIWSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23501-1-n-boc-4-fluoropiperidine.html
Synonym
tert-butyl 4-fluoropiperidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23501-1-n-boc-4-fluoropiperidine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)