주요 문서
ADVH7F37B16A
AChemBlock
N-Methyl-N-[(2-propen-1-yloxy)carbonyl]-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
Iupac Name
(2S)-2-[[(allyloxy)carbonyl](methyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO4/c1-4-5-13-8(12)9(3)6(2)7(10)11/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
HFJNYNLODGSQBD-LURJTMIESA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t97973-n-methyl-n-2-propen-1-yloxy-carbonyl-l-alanine.html
Synonym
n-((allyloxy)carbonyl)-n-methyl-l-alanine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97973-n-methyl-n-2-propen-1-yloxy-carbonyl-l-alanine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)