Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-8(11)9-4-2-7(3-5-9)10-6-9;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
MPYZLBCZAFKMGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s84938-methyl-2-azabicyclo-2-2-2-octane-4-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s84938-methyl-2-azabicyclo-2-2-2-octane-4-carboxylate-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.