주요 문서
ADVH49B82161
AChemBlock
2-(3-aminooxetan-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
MDL number:
Iupac Name
2-(3-aminooxetan-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-5(1-2-7)3-8-4-5;/h7H,1-4,6H2;1H
InChI key
OAHPTGLJLSANAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s76965-2-3-aminooxetan-3-yl-ethan-1-ol-hydrochloride.html
Synonym
2-(3-aminooxetan-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76965-2-3-aminooxetan-3-yl-ethan-1-ol-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)