주요 문서
ADVH303C33CE
AChemBlock
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.3
MDL number:
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c1-7-11(2,3)9-6-8(16(13,14)15)4-5-10(9)12-7/h4-6,12H,1H2,2-3H3,(H,13,14,15)
InChI key
QHIPBQMNPUQHPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pink solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69520-2-3-3-trimethyl-3h-indole-5-sulfonic-acid.html
Synonym
2,3,3-trimethyl-3h-indole-5-sulfonic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69520-2-3-3-trimethyl-3h-indole-5-sulfonic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)