주요 문서
ADVH303C33A0
AChemBlock
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.49
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)5-2-7(10)6(9)3-8(5)12/h2-3,12H,1H3
InChI key
YQBKDWADCNMPSA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html
Synonym
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)