주요 문서
ADVH303C2708
AChemBlock
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-6(7(2)10)8(11)12-9(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
QIFZMFUCASLNCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q66246-tert-butyl-2-methyl-3-oxobutanoate.html
Synonym
tert-butyl 2-methyl-3-oxobutanoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66246-tert-butyl-2-methyl-3-oxobutanoate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)