주요 문서
ADVH303BC585
AChemBlock
tert-butyl ((1S,5R)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10-4-7(10)5-11-6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,10-/m1/s1
InChI key
IJHTZGBRXSYOMG-GMSGAONNSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q63984-tert-butyl-1s-5r-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-1-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl ((1s,5r)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)carbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q63984-tert-butyl-1s-5r-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-1-yl-carbamate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)