주요 문서
ADVH303BC418
AChemBlock
tert-butyl (3S,4S)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(12)8(6-11)14-4/h7-8,12H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
XAJCELXHUNUFBB-YUMQZZPRSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q63611-tert-butyl-3s-4s-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (3s,4s)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q63611-tert-butyl-3s-4s-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)