주요 문서
ADVH303BA11D
AChemBlock
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-5-11-3-2-7(9)4-8(11)10-6/h2-5H,1H3
InChI key
WUWNXFKNYAWAAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q54995-7-bromo-2-methylimidazo-1-2-a-pyridine.html
Synonym
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q54995-7-bromo-2-methylimidazo-1-2-a-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)