Iupac Name
methyl 2-((1R,5S,6s)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-8(10)2-5-6-3-9-4-7(5)6;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6-,7+;
InChI key
FXYGUPVLDIACMR-IMDDLPMTSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q53118-methyl-2-1r-5s-6s-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-6-yl-acetate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-((1r,5s,6s)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)acetate hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q53118-methyl-2-1r-5s-6s-3-azabicyclo-3-1-0-hexan-6-yl-acetate-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.