주요 문서
ADVH14DBDFF7
AChemBlock
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9-11(13)7-14(9)12(15)16-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8,13H2,1H3
InChI key
RWBYPDNMIKUZTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46094-benzyl-3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate.html
Synonym
benzyl 3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46094-benzyl-3-amino-2-methylazetidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)