주요 문서
ADVH14DBDAD8
AChemBlock
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.61
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-3-7-8(11)6(9)2-4-10-7/h2-5H,1H3
InChI key
LXOACAFBFHCWDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
Synonym
7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo[3,2-b]pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)