주요 문서
ADVH14DBDA2F
AChemBlock
N1,N1-dimethylcyclobutane-1,3-diamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.11
MDL number:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-1,3-cyclobutanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-8(2)6-3-5(7)4-6;;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
PTXNWDIHHGMSQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49255-n1-n1-dimethylcyclobutane-1-3-diamine-dihydrochloride.html
Synonym
n1,n1-dimethylcyclobutane-1,3-diamine dihydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49255-n1-n1-dimethylcyclobutane-1-3-diamine-dihydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)