주요 문서
ADVH14DBCE47
AChemBlock
2-[[4-(Boc-amino)methyl]phenoxy]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.31
MDL number:
Iupac Name
2-(4-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)phenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(18)15-8-10-4-6-11(7-5-10)19-9-12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
MNHXBHCRRQWGSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p35962-2-4-boc-amino-methyl-phenoxy-acetic-acid.html
Synonym
2-(4-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)phenoxy)acetic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35962-2-4-boc-amino-methyl-phenoxy-acetic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)