주요 문서
ADVH14DBCD4B
AChemBlock
3-(2,4-Difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.63
MDL number:
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-6-1-2-9(8(11)3-6)13-7-4-12-5-7;/h1-3,7,12H,4-5H2;1H
InChI key
DZGOPXZJIMJNDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)