주요 문서
ADVH14DBC19B
AChemBlock
N-(4-Aminophenyl)cyclopropanecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
N-(4-aminophenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-10(13)7-1-2-7/h3-7H,1-2,11H2,(H,12,13)
InChI key
QKOLSDDMVFYWJC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36310-n-4-aminophenyl-cyclopropanecarboxamide.html
Synonym
n-(4-aminophenyl)cyclopropanecarboxamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36310-n-4-aminophenyl-cyclopropanecarboxamide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)