주요 문서
ADVH14DBC133
AChemBlock
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.7
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
InChI key
YHQHTXFCLGHENC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
Synonym
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41616-2-2-methoxyphenyl-propan-2-amine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)