주요 문서
ADVH14DBBA1E
AChemBlock
(3-Iodopropyl)cyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.14
MDL number:
Iupac Name
(3-iodopropyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C9H17I/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
InChI key
SMIMGPQSIIJKCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41134-3-iodopropyl-cyclohexane.html
Synonym
(3-iodopropyl)cyclohexane
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41134-3-iodopropyl-cyclohexane.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)