주요 문서
ADVH14DBB723
AChemBlock
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.16
MDL number:
Iupac Name
(2S)-amino(3-fluorophenyl)ethanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
LVYBCZIDQKJNFP-ZETCQYMHSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p40985-s-2-amino-2-3-fluorophenyl-acetic-acid.html
Synonym
(S)-2-amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40985-s-2-amino-2-3-fluorophenyl-acetic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)