주요 문서
ADVH14DBB38B
AChemBlock
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
Iupac Name
1-(aminomethyl)cycloheptanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c9-7-8(10)5-3-1-2-4-6-8/h10H,1-7,9H2
InChI key
ZOIJDKLCFSGRFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38009-1-aminomethyl-cycloheptanol.html
Synonym
1-(aminomethyl)cycloheptan-1-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38009-1-aminomethyl-cycloheptanol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)