주요 문서
ADVH0430B7A1
AChemBlock
tert-butyl N-{[(2S)-azetidin-2-yl]methyl}carbamate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.71
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (S)-(azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-7-4-5-10-7;/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
InChI key
ZVMLJKVCRIASFQ-FJXQXJEOSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33614-tert-butyl-n-2s-azetidin-2-yl-methyl-carbamate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl (s)-(azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33614-tert-butyl-n-2s-azetidin-2-yl-methyl-carbamate-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)