주요 문서
ADVH0430B58E
AChemBlock
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-11(7-13)4-8(12)5-11/h8,13H,4-7H2,1-3H3
InChI key
XHGWUMIYVRWGKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless oil
Product Link
https://www.achemblock.com/o33081-tert-butyl-4-hydroxymethyl-2-azabicyclo-2-1-1-hexane-2-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 4-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33081-tert-butyl-4-hydroxymethyl-2-azabicyclo-2-1-1-hexane-2-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)