주요 문서
ADVH0430B3E1
AChemBlock
4-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.09
MDL number:
Iupac Name
4-(5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H10BrFN2O/c10-7-5-8(11)9(12-6-7)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4H2
InChI key
FTAJAYDJLKWPBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32654-4-5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl-morpholine.html
Synonym
4-(5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl)morpholine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32654-4-5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl-morpholine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)