주요 문서
ADVH0430B119
AChemBlock
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.67
MDL number:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H12ClFN2/c11-8-1-2-10(9(12)7-8)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
InChI key
IPILNCXNYGCVDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o31939-1-4-chloro-2-fluorophenyl-piperazine.html
Synonym
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31939-1-4-chloro-2-fluorophenyl-piperazine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)