주요 문서
ADVH0430A2F2
AChemBlock
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.2
MDL number:
Iupac Name
[1-(4-fluorophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11FO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
InChI key
QEEQBDJFEHBFFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28322-1-4-fluorophenyl-cyclopropylmethanol.html
Synonym
(1-(4-fluorophenyl)cyclopropyl)methanol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28322-1-4-fluorophenyl-cyclopropylmethanol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)