주요 문서
ADV638391772
AChemBlock
1-(3,5-Dimethyl-phenyl)-cyclopentanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.3
MDL number:
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-10-7-11(2)9-12(8-10)14(13(15)16)5-3-4-6-14/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
NFYFKAXGSUWRBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/k12231-1-3-5-dimethyl-phenyl-cyclopentanecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(3,5-dimethylphenyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k12231-1-3-5-dimethyl-phenyl-cyclopentanecarboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)