주요 문서
ADV465748155
AChemBlock
(S)-3-Hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.12
MDL number:
Iupac Name
(3S)-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8O5/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
RTSODCRZYKSCLO-VKHMYHEASA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8313-s-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic-acid.html
Synonym
(s)-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8313-s-3-hydroxy-4-methoxy-4-oxobutanoic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)