주요 문서
ADV428293492
AChemBlock
4-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-2-1-3-11-7(6)5(4-10-11)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChI key
JFXAXKWHYUASCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)