주요 문서
ADV390216849
AChemBlock
4-[(Methylsulfonyl)methyl]piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.73
MDL number:
Iupac Name
4-[(methylsulfonyl)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2S.ClH/c1-11(9,10)6-7-2-4-8-5-3-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
WFVLDWXGAGSFCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4308-4-methylsulfonyl-methyl-piperidine-hydrochloride.html
Synonym
4-((methylsulfonyl)methyl)piperidine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4308-4-methylsulfonyl-methyl-piperidine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)