주요 문서
AC5H98023745
Accela ChemBio Inc.
2-Methyl-N1,N3-di-o-tolyl-1,3-benzenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
302.42
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-N1,N3-di-o-tolylbenzene-1,3-diamine
Inchi Code
1S/C21H22N2/c1-15-9-4-6-11-18(15)22-20-13-8-14-21(17(20)3)23-19-12-7-5-10-16(19)2/h4-14,22-23H,1-3H3
InChI key
UCHCBUSHBBJQLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY285982&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY285982.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)