주요 문서
AC5H97ED20D4
Accela ChemBio Inc.
3-Methylphthalic Anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY049258&attname=GoodsCode
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY049258.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)