주요 문서
AC5H93DE8394
Accela ChemBio Inc.
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonyl Chloride Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(1r,4r)-4-(dimethylamino)cyclohexane-1-carbonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16ClNO.ClH/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8-;
InChI key
RTJWWMDOBOFKKM-KMMPGQJCSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
PHR2515SML1184SML1209
Milrinon ≥97% (TLC), powder
M4659
Milrinon
Milrinon Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR2515
Milrinon
OF-1 ≥98% (HPLC)
SML1184
OF-1
OICR-9429 ≥98% (HPLC)
SML1209
OICR-9429
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white
color
-
color
white to beige
color
white to light brown
저장 온도
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY266777&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY266777.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)