주요 문서
AC5H5815FBA3
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-9-6(2-8-5)12-3-10-11-4-12/h1-4H
InChI key
XEHCPJMUIPSGGY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY257810&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY257810.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)