주요 문서
AC5H0A313787
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 2-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.1
MDL number:
Iupac Name
ethyl (3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-9(12)8(11)5-7/h3-5,12H,2,6H2,1H3
InChI key
URBNYOULFVVQQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY226786&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY226786.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)