주요 문서
AC5947208091
Accela ChemBio Inc.
2-Chloro-3-methoxy-6-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.6
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O3/c1-13-5-3-2-4(10(11)12)7(9)6(5)8/h2-3H,9H2,1H3
InChI key
FSPLLVSJOZOBGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY039016&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY039016.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)